Merck
CH4102152324
ChemBridge Corporation
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
ベンダーカタログ番号: 5233558-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5233558-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-10-6-7-13(8-11(10)2)15(17)12-4-3-5-14(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3
InChI Key
OLVMPYGFMSAMBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5233558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5233558_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)