Merck
CH4102151532
ChemBridge Corporation
3-(allyloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
ベンダーカタログ番号: 4023582-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4023582-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(allyloxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h2-5,7H,1,6,10H2
InChI Key
HQZRFXBFXJEYID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023582
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023582_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)