Merck
CH4102151050
ChemBridge Corporation
2-formyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4014463-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4014463-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-formyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-7-12-6-9-4-2-1-3-8(9)5-10(12)11(14)15/h1-4,7,10H,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
MHRNGQVWZRPUJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014463
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014463_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)