Merck
CH4102151036
ChemBridge Corporation
N-ethyl-N-(pyrrolidin-2-ylmethyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4014382-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4014382-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-3-11(4-2)8-9-6-5-7-10-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
SWMHMAUXZINLIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014382_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)