Merck
CH4102150747
ChemBridge Corporation
1-phenylpyrrolidin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥73,800
10 G
¥115,800
ベンダーカタログ番号: 4015909-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥73,800
10 G
¥115,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4015909-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10-6-7-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
GTZAZJLKSXIJOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015909_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)