Merck
CH4102149858
ChemBridge Corporation
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 4001943-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4001943-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BVTRLDWWMDFELV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001943
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001943_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)