Merck
CH4102149844
ChemBridge Corporation
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
ベンダーカタログ番号: 4001931-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4001931-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-4-3-6-5(2)10-8(9)11-7(6)12-4/h3H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
MSEVJFYMGKQFNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001931
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001931_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)