Merck
CH4102149728
ChemBridge Corporation
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4004219-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4004219-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-oxo-1-oxaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O4/c11-8-6-7(9(12)13)10(14-8)4-2-1-3-5-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
InChI Key
ZTXZIBLPLHQZAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004219
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004219_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)