Merck
CH4102149265
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-[3-(methylthio)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥22,500
10 G
¥32,400
25 G
¥56,100
50 G
¥85,500
ベンダーカタログ番号: 4002913-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥22,500
10 G
¥32,400
25 G
¥56,100
50 G
¥85,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4002913-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-N-[3-(methylsulfanyl)benzyl]amine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10-7-8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI Key
ATRLHJZOUVMIHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002913
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002913_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)