Merck
CH4068772230
ChemBridge Corporation
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 9024416-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9024416-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S2/c1-5-2-6-8(14-3-7(12)13)10-4-11-9(6)15-5/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
UADAVIOFIOBDAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9024416
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9024416_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)