Merck
CH4026586548
ChemBridge Corporation
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
ベンダーカタログ番号: 6538390-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6538390-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
RKHQUTCHCRFSRB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6538390
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6538390_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)