Merck
CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 3015221-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3015221-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)