Merck
CH4026586113
ChemBridge Corporation
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 3015210-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3015210-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c10-11-9(12)4-13-6-1-2-7-8(3-6)15-5-14-7/h1-3H,4-5,10H2,(H,11,12)
InChI Key
NRQLPJMIINRJGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015210
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015210_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)