Merck
CH4026586006
ChemBridge Corporation
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
ベンダーカタログ番号: 3013821-1G
¥36,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3013821-1G
¥36,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c9-6-3-5(10)1-2-7(6)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
ZCRBVVKRZYTNFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013821
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013821_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)