Merck
CH4026585939
ChemBridge Corporation
6-methyl-2-(2-thienyl)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 3007680-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3007680-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methyl-2-(2-thienyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO2S/c1-9-4-5-12-10(7-9)11(15(17)18)8-13(16-12)14-3-2-6-19-14/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
YZQFSFCRQKKUEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3007680
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3007680_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)