Merck
CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 7722308-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7722308-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI Key
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7722308
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)