Merck
CH4017901917
ChemBridge Corporation
9-ethyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
ベンダーカタログ番号: 6150516-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6150516-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9-ethyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-2-16-12-7-6-9(15(18)19)8-11(12)10-4-3-5-13(17)14(10)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
NRVYAFJBOIBMBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6150516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6150516_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)