Merck
CH4006024858
ChemBridge Corporation
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥32,400
25 G
¥68,400
ベンダーカタログ番号: 7390090-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥32,400
25 G
¥68,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7390090-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-10-5-6-12(16)11(8-10)9-15-13-4-2-3-7-14-13/h2-8,16H,9H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
XXXXITSFOHPNRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7390090
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7390090_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)