Merck
CH4005996977
ChemBridge Corporation
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
365.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H16INO/c1-11(2)14-10-13(17)8-9-15(14)18-16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,18,19)
InChI Key
MAAGIOOCFUKYCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7098510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7098510_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)