Merck
S-001
Supelco
セコバルビタール-D5 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D5H13N2O3
CAS番号:
分子量:
243.31
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])C1(C(C)CCC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i2D2,5D,7D2
InChI Key
KQPKPCNLIDLUMF-HHEIPOTRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セコバルビタール検査、または、臨床毒性学検査、法医学検査、疼痛処方モニタリングもしくは尿中薬物検査のためのGC/MSまたはLC/MSによる同位体希釈法に適した内部標準。セコバルビタールはセコナール®の商標名で販売されており、てんかん治療、不眠の短期治療、および術前麻酔として使用されるバルビツール酸塩です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seconal is a registered trademark of Marathon Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-001-1ML:4548173317809
S-001-CC:
試験成績書(COA)