Merck
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
別名:
Protriptyline-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22ND3
CAS番号:
分子量:
282.44
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
法的情報
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup