安全性情報
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16ClO3PS3
CAS番号:
分子量:
358.86
UNSPSCコード:
41116107
認証
NMI Australia certified reference material
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
NMIP1726-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)