安全性情報
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15Cl3O2
CAS番号:
分子量:
345.65
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
認証
NMI Australia certified reference material
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI Key
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NMIP1305-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)