安全性情報
NMIM954
D9-Clenbuterol hydrochloride
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10D9Cl3N2O
CAS番号:
分子量:
322.71
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
認証
NMI Australia certified reference material
メーカー/製品名
NMI Australia
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI Key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMIM954-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)