安全性情報
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
185.69
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain, Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID816G-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)