Merck
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
229.70
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
形状
solid
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID792F-50MG:
NMID792D-50MG:
試験成績書(COA)