Merck
NMID758B
(+\-)-4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (Nexus) hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14BrNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
296.59
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
包装
pkg of 20 mg
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
room temp
InChI
1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-6-8(11)10(14-2)5-7(9)3-4-12;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
UJTWHDAMHSIRDK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID758B-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)