安全性情報
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32O2
CAS番号:
分子量:
292.46
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI Key
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID636-1MG:
NMID636-10MG:
NMID636B-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)