Merck
IMPM-005-06
Supelco
10-Oxomorphine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
10-Ketomorphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO4
CAS番号:
分子量:
299.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C(=O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H17NO4/c1-18-7-6-17-9-3-5-11(20)16(17)22-15-10(19)4-2-8(12(15)17)14(21)13(9)18/h2-5,9,11,13,16,19-20H,6-7H2,1H3/t9-,11-,13-,16-,17-/m0/s1
InChI Key
HNJBQZPKNKFLFM-CBEJNMEVSA-N
詳細
A certified solution standard of the decomposition product measured in manufactured morphine sulfate drug products or APIs using LC or LC/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IMPM-005-06-1ML:
IMPM-005-06-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Proksa
Die Pharmazie, 39(10), 687-688 (1984-10-01)
10-Oxomorphine, a decomposition product of morphine, was synthesized from 6-O-acetylcodeine, which was oxidized with chromic acid to 6-O-acetyl-10-hydroxycodeine. This substance was then oxidized with manganese dioxide to 6-O-acetyl-10-oxocodeine, which on hydrolysis and O-demethylation gave 10-oxomorphine. UV-, fluorimetric spectrometry, TLC and
Seán S Kelly et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 92(3), 485-493 (2003-02-15)
Stability testing of morphine sulfate formulated with nonpareil sugar seeds (consisting of sucrose and starch) and fumaric acid revealed the formation of the three impurities 5-(hydroxymethyl)-2-furfural, 10-hydroxymorphine and 10-oxomorphine. 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural was isolated via semipreparative HPLC utilizing volatile mobile phase constituents