Merck
D-164
Supelco
N-Desmethylmirtazapine-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13D4N3
CAS番号:
分子量:
255.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
A stable-labled internal standard suitable for quantitation of N-Desmethylmirtazapine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. N-Desmethylmirtazapine is the major urinary metabolite of the tetracyclic antidepressant mirtazapine, marketed under the trade names Remeron®, Avanza, or Zispin for treatment of depression. The metabolite, also known as normirtazapine, is pharmacologically active.
法的情報
Remeron is a registered trademark of MSD
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-164-1ML:
試験成績書(COA)