Merck
A-210
Supelco
8-Aminoclonazolam solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
8-Aminoclonazolam solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14ClN5
CAS番号:
分子量:
323.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-65 to -96°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. 8-Aminoclonazolam is a benzodiazepine metabolite of clonazolam.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-210-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)