Merck
B27128063209
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
500 MG
¥34,500
1 G
¥52,200
2.5 G
¥91,900
5 G
¥144,900
10 G
¥232,100
ベンダーカタログ番号: QU734-250MG
¥24,600
35日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
500 MG
¥34,500
1 G
¥52,200
2.5 G
¥91,900
5 G
¥144,900
10 G
¥232,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QU734-250MG
¥24,600
35日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-9(11(14)15)4-7-2-3-8(12)5-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
MNECBPMUKCWRSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)