包装
pkg of 1 × 1 mL (999986C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (999986C-50mg)
pkg of 2 × 4 mL (999986C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
濃度
25 mg/mL (999986C-200mg)
25 mg/mL (999986C-50mg)
5 mg/mL (999986C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
詳細
アプリケーション
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysisto quantify DAG
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
999986C-5MG:
999986C-200MG:
999986C-BULK:
999986C-50MG:
999986C-VAR:
試験成績書(COA)