Merck
870739P
Avanti
21:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870739P, powder
別名:
heneicosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H85N10O17P3S
CAS番号:
分子量:
1127.17
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (870739P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870739P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
21:0 Coenzyme A, also known as heneicosanoyl coenzyme A, is a coenzyme A derivative of heneicosanoic acid.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870739P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870739P-BULK:
870739P-VAR:
870739P-5MG:
試験成績書(COA)