包装
pkg of 1 × 5 mg (870723P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870723P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H80N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-35(53)72-28-27-46-34(52)25-26-47-42(56)39(55)44(2,3)30-65-71(62,63)68-70(60,61)64-29-33-38(67-69(57,58)59)37(54)43(66-33)51-32-50-36-40(45)48-31-49-41(36)51;;;/h31-33,37-39,43,54-55H,4-30H2,1-3H3,(H,46,52)(H,47,56)(H,60,61)(H,62,63)(H2,45,48,49)(H2,57,58,59);3*1H3/t33-,37?,38+,39+,43-;;;/m1.../s1
InChI Key
VWUVJQXOYHTDCP-BHMMHRQOSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870723P-BULK:
870723P-5MG:
870723P-VAR:
試験成績書(COA)