安全性情報
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H79NO7S
CAS番号:
分子量:
718.12
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
官能基
(Sphingolipid)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Targeted drug delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860776P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)