アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840862P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840862P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,37H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
QCCKEVYCMGRONT-ZNKFQGFOSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
840862P-BULK:
840862P-VAR:
840862P-25MG:
試験成績書(COA)