アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840066C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840066C
濃度
10 mg/mL (840066C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-44(48)54-39-42(40-55-58(52,53)56-41-43(47)46(50)51)57-45(49)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,42-43H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-41,47H2,1-2H3,(H,50,51)(H,52,53);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t42-,43+;/m1./s1
InChI Key
JFPYEVXNLNLLRD-LAECUUORSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840066C-BULK:
840066C-VAR:
840066C-25MG:
試験成績書(COA)