アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810218C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810218C
濃度
1 mg/mL (810218C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C35H61N6O9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-32(42)30(28-49-51(46,47)48-27-26-41(2,3)4)37-33(43)22-19-17-20-25-36-29-23-24-31(40(44)45)35-34(29)38-50-39-35/h18,21,23-24,30,32,42H,5-17,19-20,22,25-28H2,1-4H3,(H2-,36,37,39,43,46,47)/b21-18+/t30-,32+/m0/s1
InChI Key
YDBDYTGWMRUUSN-PERJAUJZSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810218C-VAR:
810218C-BULK:
810218C-1MG:4548174017852