Merck
700308P
Avanti
Farnesyl-L-cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31NO2S
CAS番号:
分子量:
325.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700308P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700308P-5MG:
700308P-VAR:
試験成績書(COA)