アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700178P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (700178P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCC(C(C)C)=C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
InChI Key
INDVLXYUCBVVKW-PXBBAZSNSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
700178P-1MG:
700178P-VAR:
700178P-5MG:
700178P-BULK:
試験成績書(COA)