Merck
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O3
CAS番号:
分子量:
418.65
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700135P-1MG:
700135P-VAR:
試験成績書(COA)