Merck
700030P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
110810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H48O2
CAS番号:
分子量:
404.67
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
6α-hydroxy-5α-cholestane
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700030P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
関連するカテゴリー
アプリケーション
6α-hydroxy-5α-cholestanol has been used for the preparation of 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) membrane vesicles.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700030P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700030P-5MG:
700030P-VAR:
700030P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluconazole modulates membrane rigidity, heterogeneity, and water penetration into the plasma membrane in Saccharomyces cerevisiae
Abe F, et al.
Biochemistry, 48(36), 8494-8504 (2009)