Merck
ATC456776893
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pent-4-ynoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.55
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-pentynoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2
InChI Key
ASAWAIQNAGKJFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC10122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)