Merck
ATC429238407
Atlantic Research Chemicals Ltd
(2,3-Difluorophenyl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,600
500 MG
¥40,600
1 G
¥52,800
2.5 G
¥113,300
ベンダーカタログ番号: CC001248-250MG
¥32,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,600
500 MG
¥40,600
1 G
¥52,800
2.5 G
¥113,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CC001248-250MG
¥32,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,3-difluorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O/c9-7(12)4-5-2-1-3-6(10)8(5)11/h1-3H,4H2
InChI Key
PMRKUTYWOCHYCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001248
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)