Merck
ATC386059170
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,4-Dimethyl-1,6-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,700
500 MG
¥17,200
1 G
¥21,800
2.5 G
¥40,600
5 G
¥67,600
10 G
¥113,300
ベンダーカタログ番号: XS100220-100MG
¥12,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,700
500 MG
¥17,200
1 G
¥21,800
2.5 G
¥40,600
5 G
¥67,600
10 G
¥113,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: XS100220-100MG
¥12,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4-3-6(11)12-8-7(4)5(2)9-10-8/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
UDBAEUZEHHETME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)