Merck
ATC386058926
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(16)15-14/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
JVDPFQDYGHWBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)