Merck
ATC359510454
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromoisonicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥47,200
ベンダーカタログ番号: XS002339-250MG
¥47,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥47,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: XS002339-250MG
¥47,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-amino-5-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c7-3-1-10-2-4(8)5(3)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
InChI Key
KXRNVFZOGBUWRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)