Merck
ATC311769059
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
500 MG
¥13,400
1 G
¥16,000
5 G
¥22,400
10 G
¥34,000
ベンダーカタログ番号: XS099120-250MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
500 MG
¥13,400
1 G
¥16,000
5 G
¥22,400
10 G
¥34,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: XS099120-250MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-4-7-9-5-8(2,3)6-10-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)