Merck
ATC311768956
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,600
ベンダーカタログ番号: XS03857-1G
¥9,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: XS03857-1G
¥9,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)phenol dihydrobromide
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2BrH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H
InChI Key
YWZWSACJABVWJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)